Print…
Vestidos VWR® Maximum SF
Fornecedor: VWR Collection
113-1172EA 145 EUR
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
Vestidos VWR® Maximum SF
Roupas Descartáveis
As batas Maximum SF da VWR® são as mais limpas e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR®. Fabricadas numa fórmula confortável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), revestido com filme de polietileno respirável, concebido para optimizar as propriedades de protecção de barreira, limpeza e conforto.
  • Gola com mola, mangas raglan, fecho com molas, punhos elásticos
  • Barreira superior contra fluidos e partículas
  • Nível mais baixo de libertação de partículas: nível I na classificação do Tambor de Helmke
  • Resistência ligeira a salpicos de produtos químicos
  • Respirabilidade melhorada para garantir o conforto do utilizador
  • Material macio, com aspecto de tecido e com máxima resistência a rasgões
Testadas e fabricadas em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.