Print…
VWR® Maximum, Fatos-macaco para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
113-1076EA 194 EUR
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Fatos-macaco para salas limpas
Roupas Descartáveis
Os fatos-macaco Maximum SPP da VWR® são os mais limpos e duráveis de toda a linha de vestuário da VWR®. Fabricados numa fórmula confortável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP) revestido com filme de polietileno respirável, concebido para optimizar as propriedades de protecção de barreira, limpeza e conforto.
  • Gola subida, mangas inseridas, fecho de correr, punhos elásticos
  • Barreira superior contra fluidos e partículas: eficiência de filtração bacteriana de 99,9%
  • Nível mais baixo de libertação de partículas: nível I na classificação do Tambor de Helmke
  • Resistência ligeira a salpicos de produtos químicos
  • Respirabilidade melhorada para garantir o conforto do utilizador
  • Material macio, com aspecto de tecido e com máxima resistência a rasgões
Testados e fabricados em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.