Print…
VWR® Advanced, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Fornecedor: VWR Collection
113-1383EA 88.3 EUR
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Cobre-sapatos, antiderrapantes
Roupas Descartáveis
As coberturas para calçado VWR® Advanced SF são fabricadas em tecido de polipropileno spunbonded (SPP), revestido com uma película de polietileno respirável.
  • High coefficient of friction to provide excellent traction
  • Water-resistant
  • Durable fabric with good breathability
  • Significant fluid and particulate barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
Testados e fabricados em instalações com Certificação ISO sob o controlo de processos rigorosos. Lotes controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.
Comprimento: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Tamanho único.