Tritylium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
172950250
172950050
172951000
ACRO172950250EA
183
EUR
ACRO172950250
ACRO172950050
ACRO172951000
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Tritylium tetrafluoroborate
Fórmula:
C₁₉H₁₅BF₄ Peso Molecular: 330.13 g/mol Ponto de Fusão: 205…215 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013120 Número CAS: 341-02-6 EINECS: 206-433-3 UN: 3261 ADR: 8 II |
Appearance | Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 213 °C (Dec) |
NMR | ≥96.0 % |