Print…
Tritylium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
164577-25G 164577-5G
SIAL164577-25GEA 366 EUR
SIAL164577-25G SIAL164577-5G
Tritylium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tritylium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₉H₁₅BF₄
Peso Molecular: 330.13 g/mol
Ponto de Fusão: 212
Número MDL : MFCD00013120
Número CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8 II