Tritylium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
A12949.09
A12949.18
A12949.30
A12949.09EA
84.5
EUR
A12949.09
A12949.18
A12949.30
Tritylium tetrafluoroborate 97%
Tritylium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 341-02-6
Molecular Formula: C19H15BF4
Formula Weight: 330.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 5085649
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013120
Fórmula:
C₁₉H₁₅BF₄ Peso Molecular: 330.13 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 207 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00013120 Número CAS: 341-02-6 EINECS: 206-433-3 UN: 3261 ADR: 8 II |