Tritylium hexafluorophosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
L03140.09
L03140.18
L03140.09EA
117
EUR
L03140.09
L03140.18
Tritylium hexafluorophosphate ≥98%
Tritylium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 437-17-2
Molecular Formula: C19H15F6P
Formula Weight: 388.29
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 4344297
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013121
Fórmula:
C₁₉H₁₅F₆P Peso Molecular: 388.29 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00013121 Número CAS: 437-17-2 EINECS: 207-112-0 UN: 3261 ADR: 8 II |