Print…
Dodecil sulfato de sódio ≥98.0%, Especialmente puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
442442FEA 61.5 EUR
442442F 442444H
Dodecil sulfato de sódio ≥98.0%, Especialmente puro
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso Molecular: 288.38 g/mol
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
ALCANCE: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.05 meq/g
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm