Carbonato de níquel, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel(II) carbonate, Nickelous Carbonate
22897.18
22897.30
22897.18EA
52.4
EUR
22897.18
22897.30
Carbonato de níquel, anidro 98%
Carbonato de níquel
Purity: 98%
CAS No.: 3333-67-3
Molecular Formula: CNiO3
Formula Weight: 118.72
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: Pale purple
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011144
Fórmula:
CNiO₃ Peso Molecular: 118.7 g/mol Densidade: 3.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011144 Número CAS: 3333-67-3 EINECS: 222-068-2 UN: 3077 ADR: 9 III |