Print…
Xylene cyanole FF ≥70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 42135
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 56.3 EUR
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Xylene cyanole FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Fórmula: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040657
Número CAS: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5