Print…
Xylene cyanole, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
422690050 422690250 422690500 422691000 422695000
ACRO422690050EA 28.4 EUR
ACRO422690050 ACRO422690250 ACRO422690500 ACRO422691000 ACRO422695000
Xylene cyanole, puro
Xylene cyanole
Fórmula: C₂₅H₂₇N₂NaO₇S₂
Número MDL : MFCD00019481
Número CAS: 4463-44-9
EINECS: 224-728-5
Encomendar
Appearance Dark red to dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
GC ≥99.4 %