Print…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
327741000 327740010 327740250
ACRO327741000EA 97.7 EUR
ACRO327741000 ACRO327740010 ACRO327740250
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Fórmula: C₉H₁₉NO₄S
Ponto de Fusão: 263…271 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041778
Número CAS: 73463-39-5
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (0.1M in water) Clear colorless solution
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %