Print…
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14111.06 A14111.14 A14111.22
A14111.06EA 38.5 EUR
A14111.06 A14111.14 A14111.22
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Ponto de ebulição: 200 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017214
Número CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6