Print…
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 62.5 EUR
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Ponto de ebulição: 200 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017214
Número CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %