Print…
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 66.5 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 180 - 240 °C (13 -rr)
Ponto de Fusão: 141…146 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008404
Número CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Encomendar
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %