Print…
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 55.8 EUR
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 180…240 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 142…146 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008404
Número CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0