Print…
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T16403-100G T16403-25G
SIALT16403-100GEA 224 EUR
SIALT16403-100G SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 100…102 °C (40 mmHg)
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Densidade: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002278
Número CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9