Print…
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 50.1 EUR
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Fórmula: C₁₃H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 100…102 °C (40 mmHg)
Ponto de Fusão: 198…203 °C
Densidade: 1,216
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002278
Número CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9