Print…
VWR®, Esguichos, de boca estreita ou larga, Standard Line
Fornecedor: VWR Collection
215-2496EA 38.3 EUR
215-2496 215-2534
VWR®, Esguichos, de boca estreita ou larga, Standard Line
Frascos Esguichos
De LDPE, translúcidos, com com tampa pulverizadora de PP colorido.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até +80 °C
  • Tampas com código cromático para uma identificação rápida
Económicos, macios e muito fáceis de apertar. Para uso com soluções gerais, tais como água, sabão, ácidos diluídos e bases diluídas.