Print…
Banhos de ultra-sons, série Elmasonic P
Fornecedor: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 1060 EUR
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Banhos de ultra-sons, série Elmasonic P
Banhos de ultra-sons
A série de ultra-sons Elmasonic P é ideal para todas as aplicações em laboratórios clínicos e analíticos e na produção industrial. Encontram-se disponíveis seis tamanhos diferentes. Estas unidades práticas são fáceis de utilizar e possuem um display bem estruturado que apresenta todos os parâmetros actuais e definidos. Várias funcionalidades especiais tornam-na a unidade perfeita para aplicações de limpeza intensiva. Todos os modelos estão equipados com um temporizador mecânico até um máximo de 15 minutos.
  • Display de fácil leitura
  • Instalação fácil e intuitiva
  • Ultra-sons de potência controlada com elevada densidade energética para aplicações difíceis (baixa frequência) ou suaves e silenciosos para a limpeza de capilares e pequenos artigos (alta frequência)
  • A temperatura pode ser regulada de 30 a 80 °C, em incrementos de 5 °C
Multifrequência a 37 kHz; as aplicações padrão são executadas a 37 kHz. Todas as unidades são consideravelmente mais potentes do que as unidades ultrassónicas convencionais. Se a elevada densidade energética se comprovar ser demasiado forte para trabalhos de limpeza individuais, esta pode ser reduzida electronicamente.
Multifrequência a 80 kHz; a utilização da unidade a 80 kHz prolonga o tempo de limpeza e é ideal para o tratamento de artigos muitos pequenos e delicados. Até mesmo minúsculos capilares são alcançados pelas bolhas de cavitação microscópicas de implosão. Um efeito colateral positivo é o ruído confortavelmente baixo nesta frequência.
Funcionalidades de ultra-sons especiais:
Standard (Padrão): para aplicações no laboratório, tais como misturar, dissolver, dispersar
Pulse (Impulso): para activar uma "potência" adicional de ∼ 20% através de um aumento do desempenho máximo
Sweep (Varrimento): para uma distribuição uniforme da potência de ultra-sons no banho de limpeza
Degas (Desgaseificação): para a desgaseificação rápida de amostras ou solventes
Power regulation (Regulação da potência): para a redução gradual da potência dos ultra-sons ideal para a limpeza de superfícies delicadas
Estão disponíveis duas funcionalidades adicionais:
Pause (Pausa): interrompe e reinicia a aplicação actual
Temperature control (Controlo da temperatura): para o início automático dos ultra-sons assim que a temperatura definida é alcançada