Print…
Hidróxido de sódio 10 mol/l (10 N) em solução aquosa, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 EUR
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Hidróxido de sódio 10 mol/l (10 N) em solução aquosa, SAFC®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627