Print…
VWR® Basic, Fatos-macaco para salas limpas, de SMS
Fornecedor: VWR Collection
113-1097EA 194 EUR
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Fatos-macaco para salas limpas, de SMS
Roupas Descartáveis
Os fatos-macaco para salas brancas são fabricados num material de várias camadas de filamentos contínuos-extrudado soprado (SMS) sem látex que oferece uma elevada resistência à tracção sendo no entanto macio, confortável e respirável.
  • Gola subida, mangas inseridas, fecho com molas, punhos elásticos
  • Barreira contra fluidos e partículas
  • Resistência ligeira a salpicos de produtos químicos