Print…
VWR® Basic, Batas de laboratório, de SMS, descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
113-1133EA 190 EUR
113-1133 113-1132 113-1131 113-1130 113-1129 113-1128 113-1127 113-1125 113-1126 113-1136 113-1134 113-1137 113-1135
VWR® Basic, Batas de laboratório, de SMS, descartáveis
Roupas Descartáveis
SMS lab coats are manufactured from a latex-free, multi-layer spunbonded-melt-blown-spunbonded (SMS) fabric that offers high tensile strength, while remaining soft, comfortable and breathable.
  • Gola subida, mangas inseridas, fecho com molas
  • Punhos em malha, três bolsos
  • Barreira contra fluidos e partículas
  • Resistência a salpicos de produtos químicos ligeiros
Colour: White or blue