Print…
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Fornecedor: VWR Collection
113-1462EA 77.1 EUR
113-1462 113-1461
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Roupas Descartáveis
VWR® Basic bouffant caps are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Látex
  • Protecção de barreira de primeira linha leve e respirável
  • Foi testado e fabricado em instalações com Certificação ISO e os lotes foram controlados e validados através de testes em laboratórios independentes
Este acessório é ideal para áreas menos críticas ou salas de entrada pré-bata.