Print…
VWR® Basic, Batas de laboratório para salas limpas, de SPP, descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
113-1114EA 96.5 EUR
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Batas de laboratório para salas limpas, de SPP, descartáveis
Roupas Descartáveis
As batas de laboratório Basic SPP da VWR® são fabricadas num material resistente, leve e respirável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), que protege contra a sujidade, lama e determinadas partículas secas em ambientes inócuos.
  • Gola subida, mangas inseridas, fecho com molas
  • Punhos elásticos ou em malha, sem bolsos ou com três bolsos
  • Protecção de barreira de primeira linha leve e respirável
Este acessório é ideal para áreas menos críticas ou salas de entrada pré-bata. Foi testado e fabricado em instalações com Certificação ISO e os lotes foram controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.
Embalagem: 25 or 30 coats per carton.