Print…
VWR® Basic, Batas, de SPP
Fornecedor: VWR Collection
113-1152EA 105 EUR
113-1152 113-1151 113-1154 113-1155 113-1153
VWR® Basic, Batas, de SPP
Roupas Descartáveis
As batas Basic SPP da VWR® são fabricadas num material resistente, leve e respirável de polipropileno de filamentos contínuos (SPP), que protege contra a sujidade, lama e determinadas partículas secas em ambientes inócuos.
  • Gola com mola, mangas raglan, fecho com molas
  • Punho em malha, sem bolsos
  • Protecção de barreira de primeira linha, leve e respirável
Este acessório é ideal para áreas menos críticas ou salas de entrada pré-bata. Foi testado e fabricado em instalações com Certificação ISO e os lotes foram controlados e validados através de testes em laboratórios independentes.