Print…
Carbonato de zinco, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Dicarbonatohexahydroxypentazinc, Zinc carbonate hydroxide, Zinc hydroxide carbonate
1.08808.1000 1.08808.9029
1.08808.1000EA 1610 EUR
1.08808.1000 1.08808.9029
Carbonato de zinco, SAFC®
Zinc carbonate basic
Fórmula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Peso Molecular: 549.01 g/mol
Ponto de Fusão: > 140 °C
Densidade: 3.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011519
Número CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7