Print…
Carbonato de zinco (>58,0% Zn) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14590.0B A14590.30
A14590.0BEA 68.4 EUR
A14590.0B A14590.30
Carbonato de zinco (>58,0% Zn) ≥97%
Zinc carbonate basic
Purity: 97% CAS No.: 5263-02-5 Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 Formula Weight: 548.97 MDL No.: MFCD00151660
Fórmula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Ponto de Fusão: > 140 °C
Densidade: 3,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011519
Número CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
ADR: 9,III