Print…
Álcool polivinilico, M.W. 145,000 ≥98% para síntese, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.1001EA 74.4 EUR
8.14894.1001 8.14894.0101
Álcool polivinilico, M.W. 145,000 ≥98% para síntese, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)