Print…
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
253103-1G 253103-5G
SIAL253103-1GEA 48.6 EUR
SIAL253103-1G SIAL253103-5G
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₈N₈
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,447 g/cm³ (–113 °C)
Número MDL : MFCD00005085
Número CAS: 574-93-6
EINECS: 209-378-3