Print…
Phenoxazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01969.03 L01969.06
L01969.03EA 64.1 EUR
L01969.03 L01969.06
Phenoxazine ≥98%
Phenoxazine
Purity: 98% CAS No.: 135-67-1 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 143234 Merck Reference: 14,7253 MDL No.: MFCD00005014
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de ebulição: 180…185 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005014
Número CAS: 135-67-1
EINECS: 205-210-8
Merck Index: 14,7253