Print…
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
35675-100EA 102 EUR
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado, Millipore®
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso Molecular: 306.11 g/mol
Número MDL : MFCD00002135
Número CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3