Print…
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N3139-100MG N3139-1G N3139-250MG
SIALN3139-100MGEA 178 EUR
SIALN3139-100MG SIALN3139-1G SIALN3139-250MG
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Fórmula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃·xH₂O
Número MDL : MFCD00150480
Número CAS: 698999-85-8
EINECS: 214-664-6