Print…
Fosfato de dinucleótido de ß-nicotinamida e adenina, sal dissódico (NADP-Na2, forma oxidada) 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Nadide phosphate disodium salt, Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt, NADP-Na2, β-NADP-Na2, NADP disodium salt, Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate disodium salt, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium, disodium salt, β-NADH phosphate disodium salt
360565000 360561000
ACRO360565000EA 284 EUR
ACRO360565000 ACRO360561000
Fosfato de dinucleótido de ß-nicotinamida e adenina, sal dissódico (NADP-Na2, forma oxidada) 97+%
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Fórmula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Peso Molecular: 787.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065390
Número CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.0 % (enzymatic, on dry subst.)
Water ≤6.0 %
Solubility (0.05 % in water) Clear colorless to light yellow