Print…
Dinucleótico de ß-dihidronicotinamida e adenina, sal dissódico (NADH-Na2, forma reduzida), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
481913-1 481913-500
481913-1EA 178 EUR
481913-1 481913-500
Dinucleótico de ß-dihidronicotinamida e adenina, sal dissódico (NADH-Na2, forma reduzida), Millipore®
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na2, reduced form)
Fórmula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Número MDL : MFCD00036200
Número CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3