Print…
Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Sinônimos: Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
198099-100G 198099-25G
198099-100GEA 226 EUR
198099-100G 198099-25G
Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Methyl violet 2B
Fórmula: C₂₄H₂₈ClN₃
Peso Molecular: 393.96 g/mol
Ponto de Fusão: 137
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012568
Número CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb5eadf0a61c4c5aa95151b8cb7ce8ca23557d&vid=6c464e6ab3c52e94db2297f4a6bcad662c2076d4&prid=web&clid=SAPDAM