Print…
Methyl violet 2B, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
415070250 415071000 415075000
ACRO415070250EA 27.8 EUR
ACRO415070250 ACRO415071000 ACRO415075000
Methyl violet 2B, puro, certificado
Methyl violet 2B
Fórmula: C₂₄H₂₈ClN₃
Peso Molecular: 393.96 g/mol
Ponto de Fusão: 137
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012568
Número CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 582 to 588 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes