Print…
Copper(II) phthalocyanine 90% (conteúdo de corante) β-form, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252980-25G 252980-100G 252980-5G
SIAL252980-25GEA 85.1 EUR
SIAL252980-25G SIAL252980-100G SIAL252980-5G
Copper(II) phthalocyanine 90% (conteúdo de corante) β-form, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CuN₈
Peso Molecular: 576.08 g/mol
Ponto de Fusão: 480
Número MDL : MFCD00010719
Número CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Encomendar
Appearance (Colour) Dark Blue to Violet or Purple
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
ICP Major Analysis Confirmed
Wavelength, c=0.005 g/l; Chloronapthalene 675 - 681 nm
Extinction Coefficient ≥75000
Carbon 58.7 - 74.7%
Nitrogen 17.1 - 21.7%
Solubility (Turbidity) Turbid
Solubility (Color) c = 10 mg/ml; Pyridine Dark Blue