Print…
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (base de corante)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
269150250 269152500
ACRO269150250EA 42.9 EUR
ACRO269150250 ACRO269152500
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (base de corante)
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CuN₈
Peso Molecular: 576.08 g/mol
Ponto de Fusão: 480
Número MDL : MFCD00010719
Número CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Encomendar
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with Na2S2O3 ≥94 % (ex Cu)