Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
546682-200MG
546682-2G
SIAL546682-200MGEA
108
EUR
SIAL546682-200MG
SIAL546682-2G
Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula:
C₃₂H₁₆CuN₈ Peso Molecular: 576.08 g/mol Ponto de Fusão: 480 |
Número MDL :
MFCD00010719 Número CAS: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Merck Index: 12,02584 |