Print…
Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
546674-1G 546674-5G
SIAL546674-1GEA 416 EUR
SIAL546674-1G SIAL546674-5G
Copper(II) phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CuN₈
Ponto de Fusão: 480 °C
Número MDL : MFCD00010719
Número CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584