Copper(II) phthalocyanine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
43650.09
43650.30
43650.18
43650.09EA
69.4
EUR
43650.09
43650.30
43650.18
Copper(II) phthalocyanine
Copper(II) phthalocyanine
CAS No.: 147-14-8
Molecular Formula: C32H16CuN8
Formula Weight: 576.08
Physical Form: Powder
Appearance: Blue to purple
Melting Point: 350°
Beilstein Reference: 4121848
Merck Reference: 14,2520
MDL No.: MFCD00010719
Fórmula:
C₃₂H₁₆CuN₈ Peso Molecular: 576.08 g/mol Ponto de Fusão: 350 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010719 Número CAS: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Merck Index: 12,02584 |