Solução de Lugol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ300
Em bacteriologia, a coloração Gram permite uma diferenciação rápida das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A estrutura da mureína das paredes das bactérias é a base da afinidade da cor. As bactérias são coradas com a solução cristal violeta de Gram - um corante de anilina - no primeiro passo. Após o tratamento com a solução de iodo de Gram (solução de Lugol), formará um complexo corante-iodo. Durante o passo de descoloração, este complexo permanece na estrutura de multicamadas de mureína das bactérias Gram-positivas e aparecerão a azul. As bactérias Gram-negativas possuem uma estrutura de mureína de monocamada, e o complexo corante-iodo não fica ligado à parede celular e serão descolorados. As bactérias Gram-negativas farão contraste com a solução de safranina de Gram e aparecem laranja. Um frasco de PE de 500 ml de solução de Lugol de Gram é suficiente para corar até 250 lâminas. A solução de Lugol faz parte do conjunto de coloração Gram. É um produto IVD e com marcação CE.
In bacteriology, the Gram staining allows a fast differentiation of bacteria in Gram-positive and Gram-negative. The mureine structure of the bacteria walls is the basis of the color affinity. Bacteria will be stained with Gram's crystal violet solution - an aniline dye - in the first step. After the treatment with Gram's iod solution (Lugol’s solution), a dye-iod complex will form. During the decolorizing step, this complex stays in the multilayer mureine structures of the Gram-positive bacteria and they will appear blue. Gram-negative bacteria have a monolayer mureine structure only, the dye-iod complex does not stay bound to the cellwall, they will be decolorized . Gram-negative bacteria will be counterstained by Gram's safranin solution and appear orange. A 500 mL PE-bottle of Gram's Lugol's solution is sufficient for staining up to 250 slides. Lugol’s solution is also a part of the Gram-color stain set. It is an IVD & CE product.
![]() |
Suitability for microscopy | passes test |
gram-positve microorganisms | blue-violet |
gram-negative microorganisms | pink to red |