Print…
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12982.06 12982.14
12982.06EA 54.1 EUR
12982.06 12982.14
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Purity: 99.998% CAS No.: 546-89-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O Formula Weight: 65.98(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 57.8° MDL No.: MFCD00013057
Fórmula: H₃CCOOLi·xH₂O
Ponto de Fusão: 291 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013057
Número CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,5521