May Grunwald's eosin-methylene blue solução modificada Corante para hematologia, para citologia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01424.0100
1.01424.0500
1.01424.2500
1.01424.9025
1.01424.1000
1.01424.0100EA
27.9
EUR
1.01424.0100
1.01424.0500
1.01424.2500
1.01424.9025
1.01424.1000
May Grunwald's eosin-methylene blue solução modificada Corante para hematologia, para citologia, Sigma-Aldrich®
May Grunwald's eosin-methylene blue
Used to stain blood, bone marrow smears, and clinical cytological specimens
Densidade:
0.79 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00131580 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II |
![]() |
Suitability for microscopy (Blood smear) | passes test |
Erythrocytes | pink to brownish |
Nuclei | violet |
Eosinophilic granules | red-brown |
Neutrophilic granules | light violet |
Lymphocyte cytoplasm | Blue |