Print…
May Grunwald's eosin-methylene blue, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
1.01352.0100 1.01352.1000
1.01352.0100EA 273 EUR
1.01352.0100 1.01352.1000
May Grunwald's eosin-methylene blue, Sigma-Aldrich®
May Grunwald's eosin-methylene blue
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131580
ADR: 3 II
IVDLogo