Print…
Ferro (II), hidrato de sulfato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450278-25G 450278-5G
SIAL450278-25GEA 474 EUR
SIAL450278-25G SIAL450278-5G
Ferro (II), hidrato de sulfato, Sigma-Aldrich®
Iron(II) sulphate hydrate
Fórmula: FeSO₄·H₂O
Ponto de Fusão: ∼300 °C
Densidade: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149722
Número CAS: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5