Print…
Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
289957-500G 289957-25G 289957-10KG 289957-1KG
SIAL289957-500GEA 92.1 EUR
SIAL289957-500G SIAL289957-25G SIAL289957-10KG SIAL289957-1KG
Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011508
Número CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686