Print…
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325910010 325910050 325910250
ACRO325910010EA 45.8 EUR
ACRO325910010 ACRO325910050 ACRO325910250
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011508
Número CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥83 %
Water ≤2 %
pH 6.5 to 9.5 (1% soln.)