Print…
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
325900010 325905000
ACRO325900010EA 207 EUR
ACRO325900010 ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Fórmula: C₁₈H₃₀O₃S
Peso Molecular: 326.49 g/mol
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 210 °C
Número MDL : MFCD00066677
Número CAS: 85536-14-7
EINECS: 248-289-4
UN: 2586
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Impurity ≤3 % Neutral oil
Sulfuric acid ≤1 %